missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis-Tris-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-TRIS-d19 |
| CAS | 352534-93-1 |
| Molekylær formel | C8 D19 N O5 |
| Mængde | 20 mg |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-[bis[2-(hydroxy-d)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D |
| SMIL | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetradeuterio-1,3-dideuteriooxy-2-[dideuterio(deuteriooxy)methyl]-N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxyethyl)propan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.357 |
| Formel vægt | 228.246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?