Få mere at vide
BIS-TRIS, CellPURE™, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10440060
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10440060 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10440060 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2941100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS
Navn note Cell culture tested
CAS 6976-37-0
Smeltepunkt 103°C
Farve White
pH 8.8 to 9.6
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Molekylær formel C8H19NO5
Emballage Poly Bottle
Damptryk Negligible
Synonym 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formel vægt 209.24
Procent renhed ≥98.0%
Grad CellPURE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.