Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-Tris |
| Navn note | Cellekulturreagens |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Elektroforese |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Løsningstype | Buffer |
| Formel vægt | 209.2 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Celledyrkning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bis-Tris, Cell Culture Reagent
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris