Få mere at vide
bis-Tris,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358609 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358609 1 kg 1kg
11328609 25 g -
11338609 100 g 100g
11348609 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11358609 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210103891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10080.00 DKK
    9599.03 DKK / 1kg
    Spare 480.97 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Udviser et meget lille skift i dissociationskonstanten med hensyn til temperatur
  • Zwitterionisk buffer
  • Buffermiddel
  • Hvidt Pulver
Chemical Identifiers
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.242
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale bis-Tris
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Løsningstype Buffer
Analyseprocentområde >99%
Synonym 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol, 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2'
Formel vægt 209.2
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis-Tris
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.