Få mere at vide
Bis-Tris, ≥98% (Dry Basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15815098 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15815098 100 g Plastflaske 100g
15825098 500 g Plastflaske 500g
15805268 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15815098 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J12112.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.242
MDL nummer MFCD00002853
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter Tør basis
Lineær formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Emballage Plastflaske
Beilstein 2205275
Formel vægt 209.24
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris