Få mere at vide
Melford bis-TRIS
Artikelnummer. 30018127
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018127 500 g
30018125 100 g
30018126 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018127 Leverandør Melford Leverandørnr. B75000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stofnavn: bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methan, CAS-nummer: 6976-37-0, Molekylformel: C8H19NO5, Molekylvægt:?209, Kemisk renhed:?> 99%, Opløselig i: Vand, Opbevares ved:? Stuetemperatur
Tekniske data
CAS 6976-37-0
Mængde 500 g
Molekylær formel C8H19NO5