Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | BIS-TRIS |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |