Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15464619
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464619 100 mL 100ml
15474619 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62209.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.242
MDL nummer MFCD00002853
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL