Få mere at vide
Bis(triphenylfosforanyliden)ammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30332084
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30332084 5 g
1 options
Artikelnummer. 30332084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5887105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium Chloride
CAS 21050-13-5
Molekylær formel C36H30ClNP2
Mængde 5 g
Synonym Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato)-phosphorus Chloride, (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-N)-phosphorus Chloride, P,P,P-triphenyl-Phosphine Imide Phosphorus Complex
InChI formel InChI=1S/C36H30NP2.ClH/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36;/h1-30H;1H/q+1;/p-1
SMIL C1(P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)=[N+]=P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)=CC=CC=C1.[Cl-]
IUPAC navn 1,1,1-triphenyl-N-(triphenyl-l5-fosfanyliden)-l5-fosfininiumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 574.03
Formel vægt 573.15