Få mere at vide
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)diacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092790 1 g Glasflaske 1g
10511081 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14588-08-0
Molekylær formel C40H36O4P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 749.09
MDL nummer MFCD00010013
InChI nøgle YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC navn palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat
SMIL CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Navn note 99%
Smeltepunkt 136.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 14% min. (Pd)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Mængde 1 g
Formel vægt 749.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver