Få mere at vide
Bis(triphenylfosfin)nikkel(II) dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30331542
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331542 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58870010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Molekylær formel 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC navn dichloronnikkel; triphenylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 654.17
Formel vægt 652.0553