Få mere at vide
Bis(trimethylstannyl)acetylene, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10506353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10506353 5g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10506353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylstannyl)acetylene
CAS 2117-50-2
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H18Sn2
Lineær formel (CH3)3SnCidentical toCSn(CH3)3
MDL nummer MFCD01073798
Mængde 5 g
Synonym bis trimethylstannyl acetylene, ethynylenebis trimethylstannane, bis trimethyltin acetylene, 1,2-bis trimethylstannyl ethyne, trimethyl 2-trimethylstannylethynyl stannane, ethyne-1,2-diylbis trimethylstannane, acmc-20allr, ethynylenebis trimethyl tin, bis trimethyltin iv acetylene
InChI nøgle CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl[2-(trimethylstannyl)ethynyl]stannane
Molekylvægt (g/mol) 351.65
PubChem CID 75031
Formel vægt 351.65
Procent renhed ≥94.0%
Fysisk form Crystalline Powder