Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)tellurid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10720571 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10720571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291660050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4551-16-0 | C6H18Si2Te | 273.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)telluride
Navn note 98%
CAS 4551-16-0
Smeltepunkt 13.5°C
Farve Brun-orange
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 74°C (11.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H18Si2Te
Lineær formel (Si(CH3)3)2Te
MDL nummer MFCD00143782
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Synonym bis-trimethylsilyl telluride, bis trimethylsilyl telluride, disilatellurane, hexamethyl, bis trimethylsilyl-telluride, trimethyl trimethylsilyltellanyl silane, et 2s,3s-2,3-epoxy-3-metpro, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilatellurane #, disilatellurane,1,1,1,3,3,3-hexamethyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,thf,hydrocarbons
InChI nøgle VMDCDZDSJKQVBK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)[Te][Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyltellanyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 273.97
PubChem CID 553023
Formel vægt 273.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trimethylsilyl)telluride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(trimethylsilyl)telluride