Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)sulfide, tech.
Artikelnummer. 11490111
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490111 1 g 1g
11400121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490111 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044818.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.44 g/mol
Bis(trimethylsilyl)sulfid bruges til at omdanne oxider og chlorider til de tilsvarende sulfider. Det er blevet brugt til omdannelse af aldehyder og ketoner til de tilsvarende thioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3385-94-2
Molekylær formel C6H18SSi2
Molekylvægt (g/mol) 178.44
MDL nummer MFCD00014851
InChI nøgle RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (trimethylsilyl)sulfide
Farve Farveløs
Tæthed 0.851 g/mL
Kogepunkt 162°C to 166°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Lugt Pungent
Emballage Ampul
Lineær formel [(CH3)3Si]2S
Brydningsindeks 1.4598
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1740046
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran and toluene. Hydrolyzes in water.
Formel vægt 178.44
Grad Teknisk
Fysisk form Væske