Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358368 1 g 1g
11348368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039556.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.44 g/mol
Bis(trimethylsilyl)sulfid bruges som et silyleringsmiddel i syntesen af pseudohalogenider, trifluoracetat og tetramethylsilylhalogenider. Det bruges til omdannelse af oxider og chlorider til tilsvarende sulfider. Det bruges også til fremstilling af dimethyltrisulfan samt thioner fra aldehyder og ketoner. Yderligere bruges det som et reduktionsmiddel til at reducere aromatiske nitroforbindelser til aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3385-94-2
Molekylær formel C6H18SSi2
Molekylvægt (g/mol) 178.44
MDL nummer MFCD00014851
InChI nøgle RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)sulfide
Tæthed 0.851 g/mL
Kogepunkt 162°C to 166°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4598
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1740046
Opløselighedsinformation Miscible with terahydrofuran and toluene.
Formel vægt 178.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske