Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)sulfide, 95%
Artikelnummer. 10252662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10252662 1 g Glasflaske 1g
10354352 5 g Glasflaske 5g
11925851 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10252662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3385-94-2
Molekylær formel C6H18SSi2
Molekylvægt (g/mol) 178.45
MDL nummer MFCD00014851
InChI nøgle RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)sulfide
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 163.0°C (170.0 mmHg)
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel S(Si(CH3)3)2
Brydningsindeks 1.4555 to 1.4585
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons
Formel vægt 178.45
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske