Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%
Artikelnummer. 11437587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437587 5 g 5g
11427587 1 g 1g
11447587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15662.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2117-28-4 | C7H20Si2 | 160.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2117-28-4
Molekylær formel C7H20Si2
Molekylvægt (g/mol) 160.41
MDL nummer MFCD00008275
InChI nøgle GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 75029
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilylmethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 132°C to 133°C
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)methane
Smeltepunkt -71°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1734530
Flammepunkt 12°C (53°F)
Formel vægt 160.41
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.417
Tæthed 0.75