Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31074615
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31074615 1 g
31059350 10 g
31065104 5 g
31071131 25 g
31063806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31074615 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1172801g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)methane
CAS 2117-28-4
Molekylær formel C7H20Si2
MDL nummer MFCD00008275
Mængde 1 g
SMIL C[Si](C[Si](C)(C)C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 160.40
Procent renhed 98%