Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl) malonate, 98%
Artikelnummer. 10299793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299793 10 g Glasflaske 10g
10006293 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313300100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18457-04-0 | C9H20O4Si2 | 248.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18457-04-0
Molekylær formel C9H20O4Si2
Molekylvægt (g/mol) 248.43
MDL nummer MFCD00009631
InChI nøgle ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
PubChem CID 87656
IUPAC navn bis(trimethylsilyl)propandioat
SMIL C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl) malonate
Farve Farveløs til halm
Tæthed 0.9720g/mL
Kogepunkt 63°C to 66°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4150 to 1.417
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.972
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 248.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske