Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide, 98%
Artikelnummer. 10527323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10527323 5 g Glasflaske 5g
10006862 1 g Glasflaske 1g
10736573 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375130050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000-70-0
Molekylær formel C7H18N2Si2
Molekylvægt (g/mol) 186.4
MDL nummer MFCD00051538
InChI nøgle KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC navn N,N'-bis(trimethylsilyl)methandimin
SMIL C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Smeltepunkt -23°C
Farve Beige til gul eller hvid
Tæthed 0.8210g/mL
Kogepunkt 164°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.821
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 186.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks