Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide, 97%
Artikelnummer. 11449153
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449153 5 g 5g
11439153 1 g 1g
11459153 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11670.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.405 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000-70-0
Molekylær formel C7H18N2Si2
Molekylvægt (g/mol) 186.405
MDL nummer MFCD00051538
InChI nøgle KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC navn N,N'-bis(trimethylsilyl)methandimin
SMIL C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (trimethylsilyl)carbodiimide
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.823
Kogepunkt 163°C to 164°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Lugt Mild
Lineær formel (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2042082
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 186.41
Procent renhed 97%