Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)acetylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(trimethylsilyl)acetylene |
| CAS | 14630-40-1 |
| Molekylær formel | C8H18Si2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.4 |
| Formel vægt | 170.0947 |