Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99%
Artikelnummer. 11453974
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453974 50 g 50g
11443974 10 g 10g
11463974 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11960.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170,402 g/mol
BTMSA anvendes som startreagens i syntesen af funktionaliserede 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzener. Det bruges også i syntesen af (+)-brasilenyne2 og (β -diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylen er en ligand, der binder sig til en central metalion (f.eks. Titanium) for at skabe et koordinationskompleks. Et af dets komplekser, Permethyltitanocen-bis(trimethylsilyl)acetylen, er en katalysator for hoved-til-hale-dimerisering af 1-alkyner (f.eks. 3-Penten-1-yn [P227430]).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
BTMSA bruges som startreagens i syntesen af funktionaliserede 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzener. Det bruges også i syntesen af (+)-brasilenyne2 og (β -diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylen er en ligand, der binder sig til en central metalion (f.eks. Titanium) for at skabe et koordinationskompleks. Et af dets komplekser, Permethyltitanocen-bis(trimethylsilyl)acetylen, er en katalysator for hoved-til-hale-dimerisering af 1-alkyner (f.eks. 3-Penten-1-yn [P227430]).
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Må ikke opbevares sammen med syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14630-40-1
Molekylær formel C8H18Si2
Molekylvægt (g/mol) 170.402
MDL nummer MFCD00008276
InChI nøgle ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC navn trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (trimethylsilyl)acetylene
Smeltepunkt 20 °C til 24 °C
Tæthed 0.77
Kogepunkt 134 °C til 136 °C
Flammepunkt 2 °C (35 °F)
Lineær formel (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.427
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 906870
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 170.4
Procent renhed 99%