Få mere at vide
Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99%
Artikelnummer. 10327270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327270 50 g Glasflaske 50g
10206050 10 g Glasflaske 10g
15119223 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14630-40-1
Molekylær formel C8H18Si2
Molekylvægt (g/mol) 170.41
MDL nummer MFCD00008276
InChI nøgle ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC navn trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsilyl)acetylene
Navn note 99%
Smeltepunkt 21,0 °C til 24,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 136,0 °C til 137,0 °C
Flammepunkt 2 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,4260 til 1,4280
Mængde 50 g
Fieser 05,44; 13,97
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes
Formel vægt 170.41
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.