Få mere at vide
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, 97%
Artikelnummer. 15457068
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457068 50 mL 50ml
15467068 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60586.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1873-88-7 | C7H21O2Si3 | 221.498 g/mol
Bis(trimethylsiloxy)methylsilan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(trimethylsiloxy)methylsilan er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol, diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1873-88-7
Molekylær formel C7H21O2Si3
Molekylvægt (g/mol) 221.498
MDL nummer MFCD00048000
InChI nøgle SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst
PubChem CID 6327366
IUPAC navn methyl-bis(trimethylsilyloxy)silicium
SMIL C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 142°C
Kemisk navn eller materiale Bis(trimethylsiloxy)methylsilane
Mængde 50 mL
Lineær formel [(CH3)3SiO]2SiHCH3
FN nummer UN1993
Beilstein 1748455
Flammepunkt 22°C (72°F)
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 222.51
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.382
Tæthed 0.819