Få mere at vide
Bis(trifluoromethanesulfonyl)imid, 99%
Artikelnummer. 10712024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712024 1 g Glasflaske 1g
10041593 5 g Glasflaske 5g
10629004 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.93 DKK
    373.65 DKK / 1g
    Spare 41.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 82113-65-3 | C2HF6NR.4S2 | 281,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82113-65-3
Molekylær formel C2HF6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 281.16
MDL nummer MFCD00214154
InChI nøgle ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amine
PubChem CID 157857
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Farve Brun til farveløs
Kogepunkt 90 °C til 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 281.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.