Få mere at vide
[Bis(trifluoracetoxy)iod] benzen, TRC
Artikelnummer. 30337523
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30337523 10 g
1 options
Artikelnummer. 30337523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58660010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
CAS 2712-78-9
Molekylær formel C10H5F6IO4
Mængde 10 g
Synonym BTIB, Bis(trifluoroacetato)(phenyl)iodine, Bis(trifluoroacetato)phenyl iodide, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzne, I,I-Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Iodobenzene bis(trifluoroacetate), Iodobenzene di(trifluoroacetate), PIFA, Phenylbis(trifluoroacetato-kO)iodine, Phenylbis(trifluoroacetyloxy)iodine, Phenyliodine bis(trifluoroacetate), Phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate), Phenyliodoso bis(trifluoroacetate)
InChI formel InChI=1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
SMIL FC(F)(F)C(=O)OI(OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
IUPAC navn [phenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxy-λ^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
Molekylvægt (g/mol) 430.04
Formel vægt 429.9137