Få mere at vide
Bis(triethylphosphin)palladium(II)chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722104 250 mg Glasflaske 250mg
10443175 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 28425-04-9 | Molekylformel: C12H30Cl2P2Pd | Molekylvægt: 413,64 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28425-04-9
Molekylær formel C12H30Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 413.64
MDL nummer MFCD00191831
InChI nøgle ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
PubChem CID 11144124
IUPAC navn dichlorpalladium;triethylphosphan
SMIL Cl[Pd]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 413.64
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.