Få mere at vide
Bis(tricyclohexylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531482 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10531482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363511000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 33309-88-5 | C36H66P2Pd | 667,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
CAS 33309-88-5
Farve Grøn til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C36H66P2Pd
MDL nummer MFCD01073796
Mængde 100 mg
Synonym bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
InChI nøgle JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC navn palladium;tricyclohexylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 667.29
PubChem CID 2734559
Formel vægt 667.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver