Få mere at vide
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), 97% min
Artikelnummer. 15407075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407075 250 mg 250mg
15402457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045792.MD
Request Bulk or Custom Format
Luftfølsom
Bis(tricyclohexylphosphin)palladium(0) er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33309-88-5
Molekylær formel C36H66P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 667.29
MDL nummer MFCD01073796
InChI nøgle JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
PubChem CID 2734559
IUPAC navn palladium;tricyclohexylphosphan
SMIL [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water.
Formel vægt 667.29
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)