Få mere at vide
Bis(trichloromethyl) Carbonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849870
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15849870 100 g
15829870 5 g
15839870 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15849870 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8142830100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32315-10-9
Grad Research
Molekylær formel (Cl3CO)2CO
Molekylvægt (g/mol) 296.75
Tekniske data
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Tæthed 1.6 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 203°C to 206°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00062848
Mængde 100 g
Synonym Bis(trichloromethyl) carbonate, Triphosgene, Carbonic acid bistrichlor methyl ester, Bis(trichloromethyl) carbonate