Få mere at vide
Bis(tributyltin) oxid, TRC
Artikelnummer. 30337053
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337053 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5854305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBTO
CAS 56-35-9
Molekylær formel C24 H54 O Sn2
Mængde 5 g
Synonym TBTO (Bis(tributyltin) oxide), Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexabutyl- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane (ACI), Bis(tributyltin) oxide (6CI), Distannoxane, hexabutyl- (8CI, 9CI), 6-Oxa-5,7-distannaundecane, 5,5,7,7-tetrabutyl-, Aceto TBTO, BioMeT 66, BioMeT SRM, BioMeT TBTO, Bis(tributylstannic oxide), Bis(tributylstannyl) ether, Bis(tributylstannyl) oxide, Butinox, Di-tributyl tin oxide, Diall, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin oxide, Intercide 340A, Lastanox F, Lastanox Q, Lastanox Q1, Lastanox Super, Lastanox T, Lastanox T 20, MT 1E, Mykolastanox F, NSC 22332, NSC 28132, Oxybis(tributylstannane), Oxybis[tributyltin], Stannicide A, Stannicide O, TBTO, TnBTO, Tri-n-butyltin oxide, Tributyltin oxide, Vikol AF 25, Vikol LO 25
InChI formel InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tributyl(tributylstannyloxy)stannane
Molekylvægt (g/mol) 596.1
Formel vægt 598.2219