missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(tributylammonium) Pyrophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(tributylammonium) Pyrophosphate |
| CAS | 5975-18-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 2 C12 H27 N . H4 O7 P2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Diphosphoric acid, compd. with N,N-dibutyl-1-butanamine (1:2), Tributylamine, pyrophosphate (2:1) (8CI), Tributylamine, pyrophosphate (7CI), 1-Butanamine, N,N-dibutyl-, (diphosphate) (2:1) (9CI), Pyrophosphoric acid, compd. with tributylamine (1:2) (8CI), Bis(tri-n-butylammonium) pyrophosphate, Bis(tributylammonium) pyrophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H27N.H4O7P2/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h2*4-12H2,1-3H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6) |
| SMIL | CCCCN(CCCC)CCCC.CCCCN(CCCC)CCCC.OP(=O)(O)OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | N,N-dibutylbutan-1-amine;phosphono dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 548.67 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?