Få mere at vide
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0)
Artikelnummer. 15442047
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442047 1 g 1g
15416625 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044845.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Koblingsreaktioner, Heck-koblinger | CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511,06 g/mol
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) bruges i koblingsreaktioner, Heck koblinger. Det fungerer som en palladiumkatalysator til reduktiv carbonylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under inert atmosfære
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53199-31-8
Molekylær formel C24H54P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 511.06
MDL nummer MFCD03094580
InChI nøgle MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
IUPAC navn palladium; tritert-butylphosphan
SMIL [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Smeltepunkt 258 °C til 272 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i toluenbenzen, let opløselig i kloroform og acetone. Nedbrydes i vand.
Formel vægt 511.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.9%
Fysisk form Pulver