Få mere at vide
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Artikelnummer. 15416625
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416625 0.25 g 0.25g
15442047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044845.01
Request Bulk or Custom Format
Koblingsreaktioner, Heck koblinger
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) bruges i koblingsreaktioner, Heck koblinger. Det fungerer som en palladiumkatalysator til reduktiv carbonylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under inert atmosfære
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53199-31-8
Molekylær formel C24H54P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 511.06
MDL nummer MFCD03094580
InChI nøgle MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
IUPAC navn palladium; tritert-butylphosphan
SMIL [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Smeltepunkt 258°C to 272°C
Farve Hvid
Mængde 0.25 g
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formel vægt 511.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.9%
Fysisk form Pulver