Få mere at vide
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0), 98%
Artikelnummer. 10628922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628922 100 mg Glasflaske 100mg
10073373 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.56 DKK
    440.65 DKK / 100mg
    Spare 48.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53199-31-8
Molekylær formel C24H54P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 511.06
MDL nummer MFCD03094580
InChI nøgle MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMIL [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Smeltepunkt 258,0 °C til 272,0 °C
Farve Brun-orange til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (tidligere Pd)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
IUPAC navn bis(tri-tert-butylphosphan) palladium
Formel vægt 511.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.