Få mere at vide
Bis(tri-n-butyltin) sulfate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394567
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039624.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26377-04-8
Molekylær formel C24H54O4SSn2
Molekylvægt (g/mol) 676.172
MDL nummer MFCD00185908
InChI nøgle XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
IUPAC navn tributylstannanylium;sulfate
SMIL CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Mængde 10 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 676.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder