Få mere at vide
Bis(tri-n-butyltin) Oxide, Stabilized 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10000610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10000610 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10000610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-35-9
Molekylær formel C24H58OSn2
Molekylvægt (g/mol) 600.15
MDL nummer MFCD00009418
InChI nøgle NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC navn tributyltin oxide
SMIL O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tri-n-butyltin) oxide
Navn note 96%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 180.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel [CH3(CH2)3]3SnOSn[(CH2)3CH3]3
Brydningsindeks 1.4854 to 1.4874
Mængde 5 mL
Fieser 06,56; 07,26; 08,43; 09,53; 11,62; 13,41; 16,227
Stabilisator 0.1% lactic acid
Formel vægt 596.11
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid