Få mere at vide
Bis(tri-n-butyltin)oxid, 97%
Artikelnummer. 11480773
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480773 100 g 100g
11490773 500 g 500g
11400783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13242.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600,15 g/mol
Bis(tri-n-butyltin)oxid anvendes i syntesen afα ,β -umættede methylketoner, isoxazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(tri-n-butyltin)oxid anvendes til syntese afα ,β -umættede methylketoner, isoxazoler.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,071
g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-35-9
Molekylær formel C24H58OSn2
Molekylvægt (g/mol) 600.15
MDL nummer MFCD00009418
InChI nøgle NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC navn tributyl(tributylstannyloxy)stannan
SMIL O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tri-n-butyltin) oxide
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.172
Kogepunkt 179 °C til 180 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Lugt Irriterende
Lineær formel [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Brydningsindeks 1.4865
Mængde 100 g
FN nummer UN2788
Beilstein 745057
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,071g/L)
Formel vægt 596.07
Procent renhed 97%