missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(tosyloxy)methane-D2, TRC

Artikelnummer. 30456831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456831 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT432642500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(tosyloxy)methane-D2
CAS 1454889-26-9
Molekylær formel C15 D2 H14 O6 S2
Mængde 500 mg
Synonym methylene-d2 bis(4-methylbenzenesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C15H16O6S2/c1-12-3-7-14(8-4-12)22(16,17)20-11-21-23(18,19)15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,11H2,1-2H3/i11D2
SMIL [2H]C([2H])(OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn [dideuterio-(4-methylphenyl)sulfonyloxymethyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 358.426
Formel vægt 358.051
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.