Få mere at vide
MedChemExpress Bis-Tos-PEG4
Artikelnummer. 16469316
Encompass_Preferred
Skift visning
100 mg
Artikelnummer.
16469316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469316 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW004816
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bis-Tos-PEG4 (PROTAC Linker 16) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 502.6 g/mol
CAS 37860-51-8
Indhold og opbevaring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 100 mg
Synonym PROTAC Linker 16
Mål NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite