missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30347071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347071 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB24815050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate
CAS 1370406-84-0
Molekylær formel C9H8N2O3S2
Mængde 50 mg
Synonym 5-Thiazolemethanol, 5,5'-carbonate, Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O3S2/c12-9(13-3-7-1-10-5-15-7)14-4-8-2-11-6-16-8/h1-2,5-6H,3-4H2
SMIL O=C(OCC1=CN=CS1)OCC2=CN=CS2
IUPAC navn bis(1,3-thiazol-5-ylmethyl) carbonate
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.