Få mere at vide
Bis(tetramethylen)fluoroformamidiniumhexafluorofosfat
Artikelnummer. 11394875
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394875 5 g 5g
11384875 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18013.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 164298-25-3 | C9H16F7N2P | 316,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164298-25-3
Molekylær formel C9H16F7N2P
Molekylvægt (g/mol) 316.204
MDL nummer MFCD02683430
InChI nøgle MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
PubChem CID 10935980
IUPAC navn 1-[fluor(pyrrolidin-1-ium-1-yliden)methyl]pyrrolidin;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼155 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 316.2