Få mere at vide
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nikkel(II), 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382969
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382969 1 g 1g
11392969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27784.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79019-60-6 | C18H26Ni | 301.099 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79019-60-6
Molekylær formel C18H26Ni
Molekylvægt (g/mol) 301.099
MDL nummer MFCD01862460
InChI nøgle PPBIVTWBQQUEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel 2+ bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, nickel 2+ ion bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 73994274
IUPAC navn nikkel(2+);1,2,3,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Smeltepunkt 107°C to 112°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 301.1
Procent renhed ≥98%