missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, 98+%

Artikelnummer. 11382829
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382829 5 g 5g
11372829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27714.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 79269-71-9 | C18H26Cl2Ti

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79269-71-9
Molekylær formel C18H26Cl2Ti
MDL nummer MFCD01073774
Synonym 1,1'-Di-tert-butyltitanocene dichloride

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Smeltepunkt 233°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 361.17
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.