Få mere at vide
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride |
| CAS | 79269-71-9 |
| Smeltepunkt | 233°C |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C18H26Cl2Ti |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.17 |
| Formel vægt | 361.17 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.