Få mere at vide
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV)dichlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416600
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416600 1 g 1g
11426600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11416600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27638.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33010-55-8
Molekylær formel C18H26Cl2Hf
Molekylvægt (g/mol) 491.796
MDL nummer MFCD01073803
InChI nøgle ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 74765427
IUPAC navn 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien;hafnium(4+);dichlorid
SMIL CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Smeltepunkt 195°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 491.8
Procent renhed ≥98%