Få mere at vide
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV), 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312989
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312989 5 g 5g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11312989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27791.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68193-45-3
Molekylær formel C20H32Hf
MDL nummer MFCD01073804
Synonym 1,1'-Di-tert-butylhafnocene dimethyl; Dimethylbis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV)
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Formel vægt 450.97
Procent renhed ≥98%