missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis[(S)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl]methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[(S)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl]methane |
| CAS | 131833-90-4 |
| Molekylær formel | C13H22N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4S,4'S)-2,2'-Methylenebis[4,5-dihydro-4-(1-methylethyl)oxazole], 2,2'-Methylenebis[(4S)-4-isopropyl-2-oxazoline], Bis[(4S)-(1-methylethyl)oxazolin-2-yl]methane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O2/c1-8(2)10-6-16-12(14-10)5-13-15-11(7-17-13)9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H]1COC(=N1)CC2=N[C@H](CO2)C(C)C |
| IUPAC navn | (4S)-4-propan-2-yl-2-[[(4S)-4-propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]methyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.33 |
| Formel vægt | 238.1681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?