Få mere at vide
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amin, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Beskrivelse
(-)-bis[(S)-1-phenylethyl]amin anvendes som et chiralt opløsningsreagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(-)-bis[(S)-1-phenylethyl]amin anvendes som et chiralt opløsningsreagens i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine |
| Kogepunkt | 98 °C (0,3 mmHg) |
| Assay Procent Noter | ee≥ 98 % |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 225.34 |
| Procent renhed | 99% |